2-(Indol-3-il)etilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11116.09 A11116.18
A11116.09EA 33.6 EUR
A11116.09 A11116.18
2-(Indol-3-il)etilamina ≥98%
2-(Indol-3-il)etilamina
Purity: 98+% CAS No.: 61-54-1 Molecular Formula: C10H12N2 Formula Weight: 160.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 185°(365°F) Melting Point: 111-116° Boiling Point: 137°/0.15mm Beilstein Reference: 125513 Merck Reference: 14,9796 MDL No.: MFCD00005661
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 137 °C (0,15 mmHg)
Pto. de fusión: 111…116 °C
Pto. de inflamación: 185 °C (365 °F)
Número MDL: MFCD00005661
Núm. CAS: 61-54-1
EINECS: 200-510-5
Índice Merck: 14,9796