3-(2-Aminoetil)-6-metoxiindol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
187452500 187450010
ACRO187452500EA 222 EUR
ACRO187452500 ACRO187450010
3-(2-Aminoetil)-6-metoxiindol 99%
3-(2-Aminoetil)-6-metoxiindol
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Pto. de fusión: 143…146 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005663
Núm. CAS: 3610-36-4
EINECS: 222-778-2
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 146 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Appearance of solution (2% soln. in ethanol) practically clear, almost colorless to yellowish
Titration with HClO4 ≥98.5 %