7-Benciloxiindol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
7-Benciloxi-1H-indol
H25776.14
H25776.06
H25776.03
H25776.14EA
175
EUR
H25776.14
H25776.06
H25776.03
7-Benciloxiindol ≥98%
7-Benciloxiindol
Purity: 98%
CAS No.: 20289-27-4
Molecular Formula: C15H13NO
Formula Weight: 223.28
Melting Point: 70-74°
MDL No.: MFCD00037974
Formula:
C₁₅H₁₃NO MW: 223,27 g/mol Pto. de fusión: 70…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037974 Núm. CAS: 20289-27-4 |