Hexafluorofosfato de 1-metil-3-octilimidazolio 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
356760050 356760250
ACRO356760050EA 84.4 EUR
ACRO356760050 ACRO356760250
Hexafluorofosfato de 1-metil-3-octilimidazolio 98+%
Hexafluorofosfato de 1-metil-3-octilimidazolio
Formula: C₁₂H₂₃F₆N₂P
MW: 340.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427617
Núm. CAS: 304680-36-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
NMR (1H-NMR) ≥98.0 %