Sulfato de 1-butil-3-metilimidazolio y octilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
[BMIM] [OctSO4]
H27720.06
H27720.18
H27720.06EA
41.3
EUR
H27720.06
H27720.18
Sulfato de 1-butil-3-metilimidazolio y octilo ≥99%
Sulfato de 1-butil-3-metilimidazolio y octilo
Purity: 99%
CAS No.: 445473-58-5
Molecular Formula: C16H32N2O4S
Formula Weight: 348.50
MDL No.: MFCD03788914
Formula:
C₁₆H₃₂N₂O₄S MW: 348,51 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788914 Núm. CAS: 445473-58-5 |