1,2,4-Trimetoxibenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10483.09 A10483.18
A10483.09EA 47.4 EUR
A10483.09 A10483.18
1,2,4-Trimetoxibenceno ≥98%
1,2,4-Trimetoxibenceno
Purity: 98% CAS No.: 135-77-3 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Boiling Point: 247° Beilstein Reference: 2047579 Merck Reference: 14,1073 MDL No.: MFCD00008360
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 247 °C
Pto. de fusión: 19…21 °C
Densidad: 1,128
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008360
Núm. CAS: 135-77-3
EINECS: 205-219-7
Índice Merck: 14,1073