Ácido 2,2'-oxidiacético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23758.14
B23758.22
B23758.36
B23758.14EA
31.5
EUR
B23758.14
B23758.22
B23758.36
Ácido 2,2'-oxidiacético ≥98%
Ácido 2,2'-oxidiacético
Purity: 98%
CAS No.: 110-99-6
Molecular Formula: C4H6O5
Formula Weight: 134.09
Melting Point: 140-145°
Beilstein Reference: 1072117
Formula:
C₄H₆O₅ Pto. de fusión: 140…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004309 Núm. CAS: 110-99-6 EINECS: 203-823-5 |