Ácido 2,2'-oxidiacético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2'-Oxydiacetic acid
162261000 162265000 162260025
ACRO162261000EA 76 EUR
ACRO162261000 ACRO162265000 ACRO162260025
Ácido 2,2'-oxidiacético 98%
Ácido 2,2'-oxidiacético
Formula: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Pto. de fusión: 141…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004309
Núm. CAS: 110-99-6
EINECS: 203-823-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %