4-Metil-2-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Ciano-5-metilbenzotrifluoruro
H31904.03
H31904.06
H31904.03EA
70.1
EUR
H31904.03
H31904.06
4-Metil-2-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
4-Metil-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 261952-05-0
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 22-28°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01631596
Formula:
C₉H₆F₃N Pto. de fusión: 22…28 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631596 Núm. CAS: 261952-05-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |