Butirato de isoamilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Butirato de isopentilo, Butirato de 3-metilbutilo
B21103.22 B21103.36
B21103.22EA 33.4 EUR
B21103.22 B21103.36
Butirato de isoamilo ≥98%
Butirato de isoamilo
Purity: 98% CAS No.: 106-27-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.411 Odour: Fruit-like Melting Point: -73° Boiling Point: 178° Merck Reference: 14,5115 UN No.: 2620 MDL No.: MFCD00044888
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158.24 g/mol
Pto. Ebullición: 178 °C
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 0.88
Pto. de inflamación: 59 °C (138 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044888
Núm. CAS: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
UN: 2620
ADR: 3 III