1-Vinilnaftaleno 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
H51043.03 H51043.06
H51043.03EA 85.9 EUR
H51043.03 H51043.06
1-Vinilnaftaleno 95% estabilizado
1-Vinilnaftaleno
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Purity: 95% CAS No.: 826-74-4 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Storage Temperature: -30°C to -10°C MDL No.: MFCD00075766
Formula: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Pto. Ebullición: 135…138 °C
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 1,04
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00075766
Núm. CAS: 826-74-4
EINECS: 212-560-5