Ácido 1-Boc-6-cianoindol-2 borónico 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-6-cyano-1H-indol-2-yl)boronic acid
H52520.MD
H52520.03
H52520.MDEA
58.6
EUR
H52520.MD
H52520.03
Ácido 1-Boc-6-cianoindol-2 borónico 96%
Ácido 1-Boc-6-cianoindol-2 borónico
Purity: 96%
CAS No.: 913835-67-3
Molecular Formula: C14H15BN2O4
Formula Weight: 286.09
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 219-221°
MDL No.: MFCD08436056
Formula:
C₁₄H₁₅BN₂O₄ MW: 286,09 g/mol Pto. de fusión: 219…221 °C |
Número MDL:
MFCD08436056 Núm. CAS: 913835-67-3 |