Ácido 1-Boc-indol-2 borónico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indole-2-boronic acid, 1H-Indole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-indole-2-boronic Acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-Boc-indole-2-boronic acid
L18009.03 L18009.06 L18009.MD
L18009.03EA 123 EUR
L18009.03 L18009.06 L18009.MD
Ácido 1-Boc-indol-2 borónico 95%
Ácido 1-Boc-indol-2 borónico
Purity: 95% CAS No.: 213318-44-6 Molecular Formula: C13H16BNO4 Formula Weight: 261.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 85° dec. Beilstein Reference: 8148683 MDL No.: MFCD02093045
Formula: C₁₃H₁₆BNO₄
MW: 261,08 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 85 °C (desc.)
Número MDL: MFCD02093045
Núm. CAS: 213318-44-6