Ácido 1-Boc-5-metoxindol-2 borónico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxy-1H-indol-2-yl)boronic acid
H52654.03 H52654.06
H52654.03EA 54.3 EUR
H52654.03 H52654.06
Ácido 1-Boc-5-metoxindol-2 borónico 95%
Ácido 1-Boc-5-metoxindol-2 borónico
Purity: 95% CAS No.: 290331-71-4 Molecular Formula: C14H18BNO5 Formula Weight: 291.11 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 105-108° MDL No.: MFCD04039006
Formula: C₁₄H₁₈BNO₅
MW: 291,11 g/mol
Pto. de fusión: 105…108 °C
Número MDL: MFCD04039006
Núm. CAS: 290331-71-4