3-(2-Aminoetil)-5-cloroindol clorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-3-(2-aminoethyl)indole Hydrochloride
C1145-25G C1145-5G
TCIAC1145-25GEA 262 EUR
TCIAC1145-25G TCIAC1145-5G
3-(2-Aminoetil)-5-cloroindol clorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
3-(2-Aminoetil)-5-cloroindol clorhidrato
Formula: C₁₀H₁₂Cl₂N₂
MW: 231.12 g/mol
Número MDL: MFCD00051990
Núm. CAS: 942-26-7
EINECS: 213-387-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1fa702e0b95cda7aa2aedaf04f5f539dd03f1e3&vid=d1fa702e0b95cda7aa2aedaf04f5f539dd03f1e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %