1,3,5-Trimetoxibenceno 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

160550500 160550100 160552500
ACRO160550500EA 85.5 EUR
ACRO160550500 ACRO160550100 ACRO160552500
1,3,5-Trimetoxibenceno 99%
1,3,5-Trimetoxibenceno
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 255 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 50…53 °C
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008385
Núm. CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to cream to yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR