1,3,5-Trimetoxibenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13981.09 A13981.18 A13981.30
A13981.09EA 30.3 EUR
A13981.09 A13981.18 A13981.30
1,3,5-Trimetoxibenceno ≥99%
1,3,5-Trimetoxibenceno
Purity: 99% CAS No.: 621-23-8 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 51-53° Boiling Point: 255° Beilstein Reference: 1307993 MDL No.: MFCD00008385
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 255 °C
Pto. de fusión: 51…53 °C
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008385
Núm. CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4