Eritrosina B sal de disodio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Erythrosina 239, C.I. 45430, 2-(2,4,5,7-Tetraiodo-6-óxido-3-oxoxanten-9-il)benzoato de disodio
A14180.14 A14180.22 A14180.36
A14180.14EA 48.9 EUR
A14180.14 A14180.22 A14180.36
Eritrosina B sal de disodio
2-(2,4,5,7-Tetraiodo-6-óxido-3-oxoxanten-9-il)benzoato de disodio
CAS No.: 568-63-8 Molecular Formula: C20H6I4Na2O5 Formula Weight: 879.87 MDL No.: MFCD00144257
Acid Red 51
Formula: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MW: 879.86 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144257
Núm. CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-046-0