Eritrosina B sal de disodio, puro, certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
409450250 409451000
ACRO409450250EA 66.5 EUR
ACRO409450250 ACRO409451000
Eritrosina B sal de disodio, puro, certified
2-(2,4,5,7-Tetraiodo-6-óxido-3-oxoxanten-9-il)benzoato de disodio
Formula: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144257
Núm. CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 524 to 527 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.15 to 1.55
BSC Certification Passes