Fluoromalonato de dietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate
B20766.03
B20766.06
B20766.03EA
81.2
EUR
B20766.03
B20766.06
Fluoromalonato de dietilo ≥97%
Fluoromalonato de dietilo
Purity: 97%
CAS No.: 685-88-1
Molecular Formula: FCH(CO2CH2CH3)2
Formula Weight: 178.16
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 121-122°/30mm
Beilstein Reference: 1775686
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00009139
Formula:
C₇H₁₁FO₄ MW: 178.16 g/mol Pto. Ebullición: 121…122 °C (30 mmHg) Densidad: 1.129 Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009139 Núm. CAS: 685-88-1 EINECS: 211-684-7 ADR: 8 II |