Fluoromalonato de dimetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L16751.03
L16751.06
L16751.03EA
71.1
EUR
L16751.03
L16751.06
Fluoromalonato de dimetilo ≥97%
Fluoromalonato de dimetilo
Purity: 97%
CAS No.: 344-14-9
Molecular Formula: C5H7FO4
Formula Weight: 150.11
Refractive Index: 1.4032
Boiling Point: 111-112°/45mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00054680
Formula:
C₅H₇FO₄ Pto. Ebullición: 111…112 °C (45 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054680 Núm. CAS: 344-14-9 ADR: 8,II |