Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B24057.18 B24057.30
B24057.18EA 58.7 EUR
B24057.18 B24057.30
Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico ≥98%
Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico
Purity: 98% CAS No.: 1205-30-7 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.65 Melting Point: 255-260° MDL No.: MFCD00012375
Formula: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,65 g/mol
Pto. de fusión: 255…260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012375
Núm. CAS: 1205-30-7
EINECS: 214-882-1