Cloruro de 2-cloroanilinio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13483.14
L13483.22
L13483.14EA
33.9
EUR
L13483.14
L13483.22
Cloruro de 2-cloroanilinio ≥97%
Cloruro de 2-cloroanilinio
Purity: 97%
CAS No.: 137-04-2
Molecular Formula: C6H6ClN.HCl
Formula Weight: 164.03
Odour: Characteristic
Melting Point: ca 220° subl.
Beilstein Reference: 3624280
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00053282
Formula:
C₆H₇Cl₂N Pto. de fusión: ∼ 220 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053282 Núm. CAS: 137-04-2 EINECS: 205-274-7 UN: 2018 ADR: 6.1,II |