Etoximetilenmalonato de dietilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
114341000 114345000
ACRO114341000EA 44.3 EUR
ACRO114341000 ACRO114345000
Etoximetilenmalonato de dietilo 99+%
Etoximetilenmalonato de dietilo
Formula: C₁₀H₁₆O₅
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009148
Núm. CAS: 87-13-8
EINECS: 201-725-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA