Ácido micofenólico, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
|
Atención
|
475913-100
475913-500
475913-100EA
157
EUR
475913-100
475913-500
Ácido micofenólico, Millipore®
Ácido micofenolico
Formula:
C₁₇H₂₀O₆ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00036814 Núm. CAS: 24280-93-1 EINECS: 246-119-3 |