3-(2-Aminoetil)-5-benciloxiindol clorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
106110010 106112500 106110050
ACRO106110010EA 184 EUR
ACRO106110010 ACRO106112500 ACRO106110050
3-(2-Aminoetil)-5-benciloxiindol clorhidrato 98%
3-(2-Aminoetil)-5-benciloxiindol clorhidrato
Formula: C₁₇H₁₉ClN₂O
Pto. de fusión: 255…259 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012685
Núm. CAS: 52055-23-9
EINECS: 257-626-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer 20 to 60 ppm amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g