2-Cloro-6-fluorobenzaldehído-oxima ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14719.03
L14719.06
L14719.03EA
18.8
EUR
L14719.03
L14719.06
2-Cloro-6-fluorobenzaldehído-oxima ≥97%
2-Cloro-6-fluorobenzaldehído-oxima
Purity: 97%
CAS No.: 443-33-4
Molecular Formula: C7H5ClFNO
Formula Weight: 173.58
Melting Point: 125-127°
Beilstein Reference: 3247886
Formula:
C₇H₅ClFNO Pto. de fusión: 125…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00837704 Núm. CAS: 443-33-4 EINECS: 207-135-6 |