2,6-Diclorobenzaldehído-oxima ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2,6-Dichlorobenzaldoxime
A11351.06
A11351.14
A11351.22
A11351.06EA
30.6
EUR
A11351.06
A11351.14
A11351.22
2,6-Diclorobenzaldehído-oxima ≥97%
2,6-Diclorobenzaldehído-oxima
Purity: 97%
CAS No.: 25185-95-9
Molecular Formula: C7H5Cl2NO
Formula Weight: 190.03
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 2046662
Formula:
C₇H₅Cl₂NO Pto. de fusión: 147…151 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013938 Núm. CAS: 25185-95-9 EINECS: 246-720-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...