Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
401935000 401930025
ACRO401935000EA 157 EUR
ACRO401935000 ACRO401930025
Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico 97+%
Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico
Formula: C₁₇H₆O₇
Pto. de fusión: 219…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005923
Núm. CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 229 °C
Free acid ≤2.2 %
Titration by coupling ≥97.0 %