Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride
A16529.22 A16529.36 A16529.A4
A16529.22EA 35.4 EUR
A16529.22 A16529.36 A16529.A4
Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico ≥97%
Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico
Purity: 97+% CAS No.: 2421-28-5 Molecular Formula: C17H6O7 Formula Weight: 322.23 Flash Point: 324°(615°F) Melting Point: 220-226° Boiling Point: 320°/5mm Beilstein Reference: 761777 MDL No.: MFCD00005923
Formula: C₁₇H₆O₇
MW: 322,23 g/mol
Pto. Ebullición: 320 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 220…226 °C
Densidad: 1,570
Pto. de inflamación: 324 °C (615 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005923
Núm. CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1