2-Amino-4-(trifluorometil)bencenotiol, clorhidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
L09683.03
L09683.06
L09683.03EA
30.8
EUR
L09683.03
L09683.06
2-Amino-4-(trifluorometil)bencenotiol, clorhidrato 97%
2-Amino-4-(trifluorometil)bencenotiol, clorhidrato
Purity: 97%
CAS No.: 4274-38-8
Molecular Formula: C7H6F3NS.HCl
Formula Weight: 229.65
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 4273774
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00042600
Formula:
C₇H₇ClF₃NS Pto. de fusión: 186…190 °C Densidad: 2,46 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042600 Núm. CAS: 4274-38-8 EINECS: 429-560-8 ADR: 8,II |