o-Dianisidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,3'-Dimetoxibencidina
A17150.06
A17150.14
A17150.22
A17150.06EA
37
EUR
A17150.06
A17150.14
A17150.22
o-Dianisidina ≥98%
o-Dianisidina
Purity: 98+%
CAS No.: 119-90-4
Molecular Formula: C14H16N2O2
Formula Weight: 244.30
Flash Point: 206°(402°F)
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 1879884
Merck Reference: 14,2991
MDL No.: MFCD00008372
Formula:
C₁₄H₁₆N₂O₂ MW: 244.29 g/mol Pto. de fusión: 134…138 °C Pto. de inflamación: 206 °C (402 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008372 Núm. CAS: 119-90-4 EINECS: 204-355-4 Índice Merck: 14,2991 |