o-Dianisidina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3'-Dimetoxibencidina
407890050 407890250
ACRO407890050EA 41.4 EUR
ACRO407890050 ACRO407890250
o-Dianisidina 97%
o-Dianisidina
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₂
MW: 244,29 g/mol
Pto. de fusión: 135…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008372
Núm. CAS: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to pink to light brown to purple Crystalline powder or crystals (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %