o-Dianisidina diclorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
184470250 184470050
ACRO184470250EA 270 EUR
ACRO184470250 ACRO184470050
o-Dianisidina diclorhidrato 98%
o-Dianisidina diclorhidrato
Formula: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
Pto. de fusión: 268 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012488
Núm. CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)