o-Dianisidina diclorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17175.03
A17175.06
A17175.03EA
36.1
EUR
A17175.03
A17175.06
o-Dianisidina diclorhidrato ≥99%
o-Dianisidina diclorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 20325-40-0
Molecular Formula: C14H16N2O2.2HCl
Formula Weight: 317.21
Melting Point: 268° dec.
Beilstein Reference: 3917996
Formula:
C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012488 Núm. CAS: 20325-40-0 EINECS: 243-737-5 |