Diamida sulfurica 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
199020050 199020250 199021000
ACRO199020050EA 69.2 EUR
ACRO199020050 ACRO199020250 ACRO199021000
Diamida sulfurica 98+%
Diamida sulfurica
Formula: H₄N₂O₂S
Pto. de fusión: 87…91 °C
Densidad: 1,61 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011606
Núm. CAS: 7803-58-9
EINECS: 232-262-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to practically white Crystalline powder (Free from visible impurities)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89.0 to 93.0 °C
Loss on drying ≤0.5 % (50 °C, 2 hrs) (vacuum)
Elemental Analysis ≥98.0 %
Related substances (TLC) Passes test
pH 5.0 to 7.0 (10 % in water)