Diamida sulfurica ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18680.09
A18680.18
A18680.88
A18680.09EA
93
EUR
A18680.09
A18680.18
A18680.88
Diamida sulfurica ≥99%
Diamida sulfurica
Purity: 99%
CAS No.: 7803-58-9
Molecular Formula: SO2(NH2)2
Formula Weight: 96.11
Melting Point: 91-92°
Solubility: Soluble in water, hot alcohol, acetone. Sparingly soluble in cold alcohol
MDL No.: MFCD00011606
Formula:
H₄N₂O₂S Pto. de fusión: 91…92 °C Densidad: 1,61 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011606 Núm. CAS: 7803-58-9 EINECS: 232-262-9 Índice Merck: 14,8922 |