Nerol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
376540250 376541000 376545000
ACRO376540250EA 33.1 EUR
ACRO376540250 ACRO376541000 ACRO376545000
Nerol 97%
Nerol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063204
Núm. CAS: 106-25-2
EINECS: 203-378-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %