Geraniol
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
|
Atención
|
EHERC14010000EA
89.5
EUR
EHERC14010000
Geraniol
Geraniol
Formula:
C₁₀H₁₈O MW: 154,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00002917 Núm. CAS: 106-24-1 EINECS: 203-377-1 |