Geraniol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
A13736.0B
A13736.18
A13736.30
A13736.0BEA
397
EUR
A13736.0B
A13736.18
A13736.30
Geraniol ≥97%
Geraniol
Purity: 97%
CAS No.: 106-24-1
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4760
Odour: Floral
Melting Point: -15°
Boiling Point: 114-115°/12mm
Beilstein Reference: 1722456
Merck Reference: 14,4403
MDL No.: MFCD00002917
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 114…115 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 0,884 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002917 Núm. CAS: 106-24-1 EINECS: 203-377-1 Índice Merck: 14,4403 |