Geraniol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
410900250 410901000 410900050 410905000 410900025
ACRO410900250EA 57.5 EUR
ACRO410900250 ACRO410901000 ACRO410900050 ACRO410905000 ACRO410900025
Geraniol 99%
Geraniol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Pto. Ebullición: 229…230 °C (757 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 0.878 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002917
Núm. CAS: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %