1-Bromo-3-metil-2-buteno ≥90% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with silver
Stabilized with silver
Purity: 90+%
CAS No.: 870-63-3
Molecular Formula: C5H9Br
Formula Weight: 149.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4895
Odour: Pungent
Boiling Point: 135°
Beilstein Reference: 1420778
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000242
Formula:
C₅H₉Br Pto. Ebullición: 135 °C Densidad: 1,281 Pto. de inflamación: 32 °C (90 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000242 Núm. CAS: 870-63-3 EINECS: 212-799-5 UN: 2920 ADR: 8,II |