1-Boc-2-piperidona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
L18896.03 L18896.06
L18896.03EA 14.8 EUR
L18896.03 L18896.06
1-Boc-2-piperidona ≥99%
1-Boc-2-piperidona
Purity: 99% CAS No.: 85908-96-9 Molecular Formula: C10H17NO3 Formula Weight: 199.25 Melting Point: 34-37° Beilstein Reference: 4674955
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199.25 g/mol
Pto. de fusión: 34…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179046
Núm. CAS: 85908-96-9