1-Boc-3-piperidona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
L19276.03
L19276.06
L19276.03EA
32.8
EUR
L19276.03
L19276.06
1-Boc-3-piperidona ≥97%
1-Boc-3-piperidona
Purity: 97%
CAS No.: 98977-36-7
Molecular Formula: C10H17NO3
Formula Weight: 199.25
Melting Point: 37-39°
Beilstein Reference: 5936353
Formula:
C₁₀H₁₇NO₃ MW: 199.25 g/mol Pto. de fusión: 37…39 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631193 Núm. CAS: 98977-36-7 |