3,4,5-Trimetoxifenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L01527.06
L01527.14
L01527.06EA
81.5
EUR
L01527.06
L01527.14
3,4,5-Trimetoxifenol ≥97%
3,4,5-Trimetoxifenol
Purity: 97%
CAS No.: 642-71-7
Molecular Formula: C9H12O4
Formula Weight: 184.19
Melting Point: 143-148°
Beilstein Reference: 1958573
Formula:
C₉H₁₂O₄ Pto. Ebullición: 283 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 143…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008389 Núm. CAS: 642-71-7 EINECS: 211-387-2 |