1-Boc-4-piperidona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
330270050 330270250 330271000
ACRO330270050EA 67.4 EUR
ACRO330270050 ACRO330270250 ACRO330271000
1-Boc-4-piperidona 99%
1-Boc-4-piperidona
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Pto. de fusión: 74…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151800
Núm. CAS: 79099-07-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
GC ≥98.5 %