(R)-(+)-1-(3-Bromofenil)etanol 95%, 98% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
376490010
376490050
ACRO376490010EA
119
EUR
ACRO376490010
ACRO376490050
(R)-(+)-1-(3-Bromofenil)etanol 95%, 98% ee
(R)-(+)-1-(3-Bromofenil)etanol
Formula:
C₈H₉BrO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06658929 Núm. CAS: 134615-24-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (GC) |