1-Boc-piperazina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-BOC-piperazina
367280050 367280250
ACRO367280050EA 175 EUR
ACRO367280050 ACRO367280250
1-Boc-piperazina 97%
1-Boc-piperazina
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Pto. de fusión: 43…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075265
Núm. CAS: 57260-71-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %