1-Boc-piperazina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-BOC-piperazina
L13363.06
L13363.14
L13363.03
L13363.06EA
141
EUR
L13363.06
L13363.14
L13363.03
1-Boc-piperazina ≥99%
1-Boc-piperazina
Purity: 99%
CAS No.: 57260-71-6
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.26
Melting Point: 44-48°
Beilstein Reference: 879985
Formula:
C₉H₁₈N₂O₂ MW: 186.25 g/mol Pto. de fusión: 44…48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075265 Núm. CAS: 57260-71-6 |