Piperazina-1-carboxilato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
118870250 118871000 118872500
ACRO118870250EA 40.8 EUR
ACRO118870250 ACRO118871000 ACRO118872500
Piperazina-1-carboxilato de etilo 99%
Piperazina-1-carboxilato de etilo
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
Pto. Ebullición: 273 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005964
Núm. CAS: 120-43-4
EINECS: 204-395-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %